Hitze- und Kälteschutzhandschuhe
Lieferant: GANTERIE CO KG
1100 1200
112-1835EA 131 EUR
112-1835 112-1836
Hitze- und Kälteschutzhandschuhe
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus Carbon-Silizium-Fasern schützen gegen Hitze und Kälte.
  • Kältebeständig bis −80 °C
  • Hitzebeständig bis 95 °C
  • Nicht für die Verwendung mit Flüssigstickstoff geeignet
Bestens geeignet für die Handhabung von Trockeneis oder beim Arbeiten in Tiefkühltruhen.
EN 407
Standards: EN 407