Allzweckhandschuhe, AlphaTec® 87-315
Lieferant: Ansell
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 2.3 EUR
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Allzweckhandschuhe, AlphaTec® 87-315
Handschuhe
Diese handspezifischen, wiederverwendbaren Handschuhe bestehen zu 100% aus Latex und verfügen über ein Futter aus reiner Baumwollflock und eine Fischschuppen-Oberfläche.
  • Chlorinierte Handschuhinnenseite reduziert Allergiegefahr
  • Chlorinierte Handschuhaußenseite erhöht mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
Ideal für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung sowie für allgemeine Reinigungs- und Reparaturarbeiten.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Kat. III, AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt