Uvex Ultravision Schutzbrillen
Lieferant: UVEX
9301.105 9301.317 9301.714 9301.906 9301.716 9301.318 9301.555 9301.626 9301.116
UVEX9301.105EA 38.8 EUR
UVEX9301.105 111-8049 111-8051 UVEX9301.906 UVEX9301.716 UVEX9301.318 UVEX9301.555 111-1713 UVEX9301.116
Uvex Ultravision Schutzbrillen
Vollsichtbrillen
Schutzbrillen mit Panoramascheiben ermöglichen 180° ungehinderte seitliche Sicht. Sie sind anatomisch geformt und passen bequem über die meisten Korrekturbrillen.
  • Integrierte, indirekte Belüftung ermöglicht Luftbewegung
  • Mattierte Oberseite zur Reduzierung von Blendung
  • Speziell entwickelter Nasensteg, funktioniert gut mit Atemschutzmaske
  • Breiter, hochwertiger, leicht verstellbarer Kopfbügel
  • Zusätzlicher leichter Gesichtsschutz mit integrierter Belüftung zum Anklipsen an Schutzbrillen
  • Passt über Atemfilter, Schutzhelme und Ohrenschützer
Gewicht: 126 g
More Product Information
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable