Schutzhelme, uvex airwing B-S-WR
Lieferant: UVEX
9762.031 9762.131
111-8059EA 29.8 EUR
111-8059 111-8238
Schutzhelme, uvex airwing B-S-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Hochmodernes Design, innovatives variables Belüftungssystem, PE-Sicherheitsschale mit Ablaufrand, Stoffkappe mit sechs Befestigungspunkten mit Schiebe- (oder Zahnstangen-)Verstellung, seitliche Adapterstifte (Standardbreite 30 mm) zur Befestigung von Gehörschutz, Gesichtsschutz oder Ultravision-Brille. Variables Belüftungssystem bestehend aus verstellbaren vorderen und hinteren Belüftungsgittern.
  • Variables Belüftungssystem (Öffnungen vorne und hinten)
  • Rack-Verstellung
  • Kurzes Gesichtsschutzschild für freie Sicht (Überkopfarbeiten)
Größe 520 - 610 mm; Gewicht: 360 g
EN 397
Standards: EN 397
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen