Biopsie-Kassetten in QuickLoad™ Hülsen, Micromesh™
Lieferant: Simport Scientific
M507-12SL M507-11SL M507-2SL M507-3SL M507-4SL M507-5SL M507-6SL M507-7SL M507-8SL M507-9SL M507-10SL
720-1224EA 354 EUR
720-1224 720-1578 720-1228 720-1229 720-1230 720-1231 720-1232 720-1582 720-1583 720-1584 720-1223
Biopsie-Kassetten in QuickLoad™ Hülsen, Micromesh™
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Kassetten in Kunststoffhülsen.
  • Vorderer Beschriftungsbereich liegt im 45°-Winkel und erleichtert somit die Verwendung der Kassetten mit automatischem Beschriftungsgeräten
  • Erhältlich in nicht-zytotoxischen und nicht-metallischen Farben
  • Selbst für Nadelbiopsien hervorragend geeignet
  • Große Beschriftungsbereiche auf drei Seiten der Kassette
Die Kassetten aus speziellem Polyethylen hoher Dichte sorgen dafür, dass Proben komplett in Flüssigkeit eingetaucht sind und bieten Beständigkeit gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungen. Der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lässt sich ohne Probenverlust immer wieder sicher verschließen. Großes rechteckiges Fach (27 mm), Höhe 6 mm
Verpackung: Kassetten werden in Hülsen mit jeweils 75 Stück geliefert. Eine Box enthält jeweils zehn Hülsen.