Biopsie-/Einbettkassetten, Microsette™ M503
Lieferant: Simport Scientific
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 826 EUR
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Biopsie-/Einbettkassetten, Microsette™ M503
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer.
  • Keine Biopsie-Pads notwendig
  • Sechs Fächer 7×12 mm, nummeriert 1 - 6
  • 2000 Öffnungen mit nur 0,26 mm Durchmesser, für sehr kleine Proben geeignet
  • FEst eingebauter Deckel
  • 45° Winkel Beschriftungsfeld für automatische Beschriftungsgeräte geeignet
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable