Gewebeeinbettung-/Einbettkassetten, Histosette® I, M498
Lieferant: Simport Scientific
M498-2 M498-4 M498-7 M498-12 M498-10 M498-11 M498-3 M498-5 M498-6 M498-8 M498-9
720-0932EA 223 EUR
720-0932 720-0934 720-0937 720-1534 720-0930 720-0931 720-0933 720-0935 720-0936 720-0938 720-0939
Gewebeeinbettung-/Einbettkassetten, Histosette® I, M498
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Acetalpolymer.
  • Resistent gegen histologische Lösungmittel
  • Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für eine ordnungsgemäße Entwässerung
  • Fest eingebauter Deckel
  • 45° Winkel Beschriftungsfeld für automatische Beschriftungsgeräte geeignet