Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® II, M492
Lieferant: Simport Scientific
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 445 EUR
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® II, M492
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Acetal polymer
  • Beständig gegen alle herkömmlichen histologischen Lösungen
  • Längliche Durchflussöffnungen
  • Integrierter Deckel
  • 45° Beschriftungsfeld, für automatische Beschriftungsgeräte geeignet