Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® II, M486
Lieferant: Simport Scientific
M486-11 M486-2 M486-3 M486-4 M486-5 M486-6 M486-9 M486-12 M486-7 M486-8 M486-10
720-0234EA 191 EUR
720-0234 720-0236 720-0237 720-0238 720-0239 720-0240 720-0243 720-0235 720-0241 720-0242 720-1500
Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® II, M486
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Zur Aufnahme von Biopsie-Proben. Die Deckel sind bereits von den Kassetten entfernt und separat im Karton verpackt.
  • Praktisch für Kassetten-Beschriftungsgeräte, da die Deckel bereits entfernt sind
  • Beständig gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel
  • Durchflussschlitze für optimalen Flüssigkeitsaustausch