Gewebekapseln
Lieferant: Simport Scientific
M471 M470
720-0206EA 439 EUR
720-0206 720-0205
Gewebekapseln
Einbettkassetten Einbett-Kapseln
Schalen aus weißem PP halten Gewebeproben während der Verarbeitung sicher in Position.
  • Zur Probenidentifikation verfügt der Deckel über eine mattierte, beschreibbare Fläche
  • Der Deckel lässt sich sicher mit dem Bodenteil verschließen
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable