Mikro-Gewebehomogenisatoren
Lieferant: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 336 EUR
432-1280 432-1281
Mikro-Gewebehomogenisatoren
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Borosilikatglas. Für präzisen Handbetrieb ausgelegt. Ähnlich dem Potter-Elvehjem-Ganzglas-Homogenisator, aber Mikrogröße für extrem genaues Arbeiten.
  • Reservoir und Ausguss  sind im Design integriert
  • Distanz zwischen Pistill und Mörser 0,1 bis 0,15 mm
Wheaton 33 gering extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).
Standards: Wheaton 33 gering extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).