Gewebehomogenisatoren nach Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Lieferant: DWK Life Sciences
358005 358003 358011
432-1284EA 550 EUR
432-1284 432-5022 432-5028
Gewebehomogenisatoren nach Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Zylinder aus Borosilikatglas mit Kunststoffbeschichtung, Pistill aus PTFE mit Edelstahlschaft.
Die schwere Plasticolbeschichtung schützt den Zylinder vor Kratzern oder Rissen und bietet dem Benutzer einen sicheren Griff. Noch wichtiger ist, dass die Kunststoffbeschichtung einen größeren Sicherheitsfaktor schafft, wenn der Mörser während der Power-Homogenisierung reißt oder bricht. Die transparente Beschichtung ermöglicht eine unbehinderte Sicht während des Homogenisier-Vorgangs.
Vollständig autoklavierbar.
Toleranz der Homogenisierkammer 0,1 bis 0,15 mm.
Durchmesser des Edelstahlschafts 6,3 mm.