Misch- und Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
32462 32438 32448 32408 32420 32428 32454 932408
612-5029EA 125 EUR
612-5029 612-5026 612-5027 612-5023 612-5024 612-5025 612-5028 BRND932408
Misch- und Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, BLAUBRAND®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse A, Konformitätszertifikat.
  • Justiert auf (TC, 'In')
  • Sechskantfuß aus Glas, PP-Stopfen (außer 612-5028 und 612-5029 mit PE-Achtkantstopfen)
  • Ringmarkierung der Hauptpunkte, Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Gesamtbestellung aus einem Batch
* Höhe ohne Stopfen
Standards: DIN EN ISO 4788.
Bestellinformation: Lieferung mit Chargenzertifikat. Auf Anfrage sind die Messzylinder außerdem mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.