Messzylinder, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 75.3 EUR
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Messzylinder, BLAUBRAND®
Zylinder Measuring Cylinders
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, DE-M gekennzeichnet.
  • Justiert auf 'In'
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
DIN EN ISO 4788
Standards: DIN EN ISO 4788.
Bestellinformation: Inklusive Chargenzertifikat. Messzylinder sind auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.