Messzylinder, BLAUBRAND® ETERNA
Lieferant: Brand
32762 32764 32705 32708 32720 32728 32738 32748 32754 2.32762
612-5037EA 75.3 EUR
612-5037 612-9268 612-5030 612-5031 612-5032 612-5033 612-5034 612-5035 612-5036 612-4898
Messzylinder, BLAUBRAND® ETERNA
Zylinder Measuring Cylinders
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, DE-M gekennzeichnet.
  • Justiert auf 'In'
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
DIN EN ISO 4788
Standards: DIN EN ISO 4788
Bestellinformation: Lieferung mit Chargenzertifikat. Auf Anfrage sind die Messzylinder außerdem mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.