Messzylinder
Lieferant: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 8.5 EUR
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
PMP, glasklar, hohe Form, Klasse A.
  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener Graduierung
  • Konformitätsbescheinigt (DE-M)
  • Lieferung mit Chargenzertifikat unter Angabe der Chargennummer und des Produktionsjahres (auch auf dem Messzylinder)
DIN 12681 / ISO 6706
Standards: DIN 12681 / ISO 6706