Messzylinder, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
612-0380EA 49.5 EUR
612-0380 612-0390 612-0379 612-0389 612-0378 612-0399 612-0377 612-0388 612-0387 612-0405 612-0404 612-0403 612-0402 612-0408 612-0407 612-0406
Messzylinder, Azlon®
Zylinder Messzylinder
PP, sehr gut durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Sechskantfuß für rutschfesten Stand, mit Ausguss, extrem langlebig
  • Recycling-Codes und Chargennummer auf jedem Zylinder
  • Autoklavierbar, was aber die Genauigkeit beeinträchtigen kann
Standards: ISO 6706