Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Lieferant: HIRSCHMANN
2340194 2340160 2340170 2340175 2340180 2340186 2340190 2340193
612-3095EA 222 EUR
612-3095 612-1525 612-1526 612-1527 612-1528 612-1529 612-1530 612-1531
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Zylinder Messzylinder
DURAN® Borosilikatglas 3.3, mit PE-Stopfen, Klasse A.
  • Justiert auf „ln“,
  • Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmann.de kostenlos erhältlich (DE-M gekennzeichnet)
  • Sechskantfuß aus Glas, mit Normschliff
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Standards: DIN EN ISO 4788