Messzylinder, hohe Form
Lieferant: Kavalier
432140819 432141130 432141444 432141546 432141238 432141343
612-3770EA 36.5 EUR
612-3770 612-3773 612-3776 612-3777 612-3774 612-3775
Messzylinder, hohe Form
Zylinder Measuring Cylinders
Borosilikatglas, hohe Form, Klasse B
  • Sechskant-Glasfuß
  • Weiße Graduierungen
Standards: ISO 4788, DIN 12 680-1