Companion-Platten für Zellkultureinsätze, Falcon®
Lieferant: Corning
353502 353503 353504 355467
734-0065EA 184.12 EUR
734-0065 734-0066 734-0067 734-1095
Companion-Platten für Zellkultureinsätze, Falcon®
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
PS, gewebekulturbehandelt, steril, pyrogenfrei, mit Deckel. Speziell für die Verwendung mit Falcon® oder Corning® BioCoat™ Zellkultureinsätzen entwickelt, sodass Verdunstung und Kontamination aufgrund eines nicht richtig sitzenden Deckels ausgeschlossen sind.
  • Schnelle und kontinuierliche reagenzienzufuhr bei zeitgesteuerten experimenten
  • Leichteres ansaugen aus den wells für ein geringeres kontaminationsrisiko
  • Keine medienhaftung zwischen einsatz und der well-wand
  • Deckel reduziert verdampfung und kontamination
Die „Fütterungsposition“ ist eine Pipettenhilfe, die für die Væskehåndierung auf der basolateralen Seite erforderlich ist. Die „Inkubationsposition für die Zellkulturindsatse“ befindet sich in der entsprechenden Position.
Hinweis: Verwendung mit oder ohne Zellkultureinsätzen.