Platten, Collagen I beschichtet, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 726 EUR
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Platten, Collagen I beschichtet, Nunc™
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
Gebrauchsfertige PS-Platten beschichtet mit Collagen I, mit Deckel.
  • Garantierte Leistung durch konsistente Wachstumsoberfläche jeder Charge
  • Die qualitativ hochwertige Oberfläche unterstützt die Zellhaftung, das Wachstum und die Differenzierung in serumfreien und serumhaltigen Medien
  • Bei Raumtemperatur stabil
B×L: 128×86 mm.