Mit Protein beschichtete Zellkulturplatten, CELLCOAT®, Kollagen Typ I
Lieferant: Greiner Bio-One
655950_20 781956_20 655956_20 781950_20 657950_50 662950_50
392-0029EA 510 EUR
392-0029 737-0081 392-0030 392-0136 392-0272 392-0278
Mit Protein beschichtete Zellkulturplatten, CELLCOAT®, Kollagen Typ I
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, beschichtet mit Kollagen Typ I, Rattenschwanz. Kollagen Typ I ist ein extrazelluläres Matrixprotein, das in vivo beeinflusst unter anderem Adhäsion, Migration und Proliferation. Viele ansonsten schwer zu kultivierende Zellen haften an Kollagen Typ I und zeigen ein positives Wachstumsverhalten. Bei bestimmten Zelllinien hat Kollagen Typ I auch einen Einfluss auf die Differenzierung und Morphologie.
  • Verbesserte Zelladhäsion, Proliferation und Wachstum von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytomzellen (PC12) sowie anderen Zelltypen
  • Geeignet für die serumfreie oder serumreduzierte Zellkultivierung
  • Qualitätskontrolle getestet, um die Förderung der Adhäsion und Proliferation menschlicher Fibrocarcoma-Zellen nachzuweisen
Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur