Module, Nunc-Immuno™ BreakApart™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 776 EUR
735-0062 735-0065
Module, Nunc-Immuno™ BreakApart™
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS. Speziell entwickelt für Festphasen-Immunoassays, z. B. ELISA-Techniken. Mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ Oberflächenbehandlung lieferbar. Bestehend aus einem Rahmen mit 12 Halterungen, von denen jeder einen abbrechbaren Streifen im 8-Well-Format enthält. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die gerahmten Module mit alphanumerischem Orientierungssystem (Außenabmessungen: 128×86 mm) passen in alle Standardausrüstungen.
  • C-förmiger Well-Boden (flach mit abgerundeten Ecken) für optimales Waschen und Flüssigkeitsentnahme
  • Jedem Karton mit 60 Modulplatten liegt ein Trennwerkzeug bei
  • Farblich gekennzeichnete Module erleichtern die Assay-Identifikation (Verfügbarkeit bitte anfragen)
  • Freistehende Module
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl