Immunoassay-Mikrotiterplatten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 329 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Immunoassay-Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
Diese speziell für Immunoassay-Applikationen entwickelte Produktreihe bietet Bindungsoberflächen wie Immulon®, Universalbindung (UB) und Enhanced-Bindung (EB). Sie erleichtern korrekte Experimentierbedingungen und ermöglichen die Durchführung von Assays mit strengen pH-, Puffer-, pKa- und Harz-Anforderungen.
  • Im Format 96-Well oder als Streifenplatte erhältlich, geeignet für die Anforderungen von Automationsinstrumenten
  • Mikrotiterplatten mit abbrechbaren Streifen bieten höchste Effizienz bei der Verarbeitung von großen und kleinen Probenmengen, da die benötigte Well-Anzahl genau gewählt werden kann
  • BreakApart Wells besitzen ein einzigartiges Well-Fixiersystem für einen auslaufsicheren Halt
  • Die Streifen sind als 1×8 und 1×12 BreakApart-Streifen oder feste Streifen bzw. als paarweise 2×8 Streifen erhältlich
Immulon® 1 B- und UB-Mikrotiterplatten besitzen mittelstark bindende Oberflächen mit einer Bindungskapazität von 100 bis 200 ng IgG/cm². Beide Platten besitzen eine Affinität für hydrophobe Komplexe und Proteine. Zu den Molekülen, die sich an Oberflächen mit mittlerer Bindungsaffinität binden, gehören polyklonale Antikörper, Proteine, Immunglobuline, Lipide, Lipoproteine und Lipopolysaccharide.
Immulon® 2 HB-, Immulon® 4 HBX- und EB-Mikrotiterplatten besitzen stark bindende, bestrahlte Oberflächen mit einer Bindungskapazität von 400 bis 500 ng IgG/cm². Immulon® 4 HBX-Mikrotiterplatten besitzen eine besondere Oberfläche mit Spezialharz für maximale Proteinaufnahme. EB-Mikrotiterplatten bieten einen garantierten Variationskoeffizienten. Zu den Molekülen, die sich an Oberflächen mit hoher Bindungsaffinität binden, gehören monoklonale und polyklonale Antikörper, Proteine, Peptide, Polysaccharide, Glycoproteine, Immunglobuline, Lipoproteine und gereinigte Antigene.