PCR-Platten Eppendorf twin.tec®
Lieferant: EPPENDORF
0030128.885 0030128.893 0030128.818
713-0011EA 2452 EUR
713-0011 713-0012 731-0463
PCR-Platten Eppendorf twin.tec®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Vertiefungen mit Plattenoberfläche und Rand aus PC. Die Platte ist durch ihre Stabilität ideal für Robotersysteme geeignet. Die Vertiefungen verfügen über eine inerte, nicht benetzende Oberfläche, die die Bindung von DNA, RNA und Enzymen verhindert. Extradünne Wände gewährleisten eine optimale Wärmeübertragung in die Probe. Alle Platten sind autoklavierbar und als frei von RNase, DNase oder humaner DNA zertifiziert.
Eppendorf twin.tec® PCR-Platte 96-Well, mit Rahmen
- Kompatibilität mit automatisierten Systemen, passend für alle gängigen Thermocycler sowie den MegaBACE Kapillarsequenzierer
- Entspricht den SBS-Empfehlungen für Abmessungen (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Low profile Design verringert den Verdunstungsraum über der PCR und ermöglicht höchste Effizienz bei kleinen Probevolumina
- 150 µl max. Wellvolumen (bei Verwendung von Cap Strips)
Eppendorf twin.tec® PCR-Platte 96-Well, mit Halbrahmen
- Geeignet für real-time-PCR
- Passend für alle gängigen Thermocycler inkl. ABI GeneAmp 9700
- 250 µl max. Wellvolumen (bei Verwendung von Cap Strips)
Eppendorf twin.tec® PCR-Platte 384
- U-förmige Wells zur leichten Identifizierung
- Durchgehender Rand für Kompatibilität mit automatisierten Systemen
- Innerhalb der SBS-Vorgaben (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Geeignet für alle gängigen 384 Well-Thermocycler, insbesondere Mastercycler 384
- 45 µl maximales Wellvolumen