PCR-Platten, 24-, 32-, und 48-Well, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-24-C PCR-32-C PCR-48-C
732-0903EA 19.52 EUR
732-0903 732-0904 732-0905
PCR-Platten, 24-, 32-, und 48-Well, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Passend für 96-Well-Thermocycler-Blöcke.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Frei von Rnase, DNase und Endotoxin. Zertifiziert für höchste Probenintegrität
These multiwell plates are specifically designed for PCR applications and are ideal for thermal transfer application. Max. RCF 4000 g.