PCR-Racks, 96-Well
Lieferant: HEATHROW
HS23461C HS23461D HS23461B HS23461A
211-3501EA 8.4 EUR
211-3501 211-3502 211-3504 211-3505
PCR-Racks, 96-Well
Gestelle Reagenzglasgestelle
Sehr widerstandsfähiges PP.
  • Gefäßwells sind anhand von aufgedruckten Zahlen und Buchstaben leicht zu identifizieren
  • Abnehmbarer Scharnierdeckel
Zur Aufnahme von 96 einzelnen 0,2-ml-Röhrchen oder 8 oder 12 Streifen für 8 bzw. 12 Röhrchen.
Colour: Natural, blue, green, yellow or assorted colours (one each of blue, green, pink, yellow and natural).