Objektträger, UniMark®
Lieferant: MARIENFELD
0704002 0704102 0704202 0704302 0704402 0704502 0703010 0703110 0703210 0703310 0703410 0703510
631-0093EA 6.2 EUR
631-0093 631-0094 631-0095 631-0096 631-0097 631-1209 631-1203 631-1204 631-1205 631-1206 631-1207 631-1208
Objektträger, UniMark®
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Die hellen Druckfarben der UniMark®-Objektträger mit gefrosteten Enden bilden einen guten Kontrast zu den Markierungen.
  • Mattrand zum Etikettieren
  • Aus Kalk-Natron-Glas der hydrolytischen Klasse 3
  • Unterschiedliche Farben zur farblichen Codierung
  • Durch äußerst dünne Beschichtung besonders für den Einsatz in Automaten geeignet
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.