VWR® Deckgläser, quadratisch
Lieferant: VWR Collection
631-0124EA 33.8 EUR
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® Deckgläser, quadratisch
Deckgläser
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Gewaschen und poliert
Verpackung: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.