VWR®, Moppsystem mit automatischer Auswringung
Lieferant: VWR Collection
129-2500EA 610 EUR
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, Moppsystem mit automatischer Auswringung
Mopps
Dieses Moppsystem kann ohne Wringer verwendet werden. Es eignet sich besonders für die Anwendung von Desinfektionsmitteln auf Böden, Wänden und Decken. Der neue Hochleistungsschaumstoff für Reinräume ermöglicht einen ausgezeichneten und dauerhaften Flüssigkeitstransfer.
  • Autoklavierbar; beständig gegen Gammastrahlen und ETO
  • Beständig gegen die meisten gängigen Desinfektions- und Reinigungsmittel
  • Schwämme aus laminiertem Polyester für Flüssigkeitsaufnahme und äußerst empfindliche, fusselfreie Desinfektion
  • Ersatz-Moppköpfe aus Schaumstoff sind mit Klipps aus Edelstahl oder verzinktem Stahl erhältlich