VWR®, Wischmopps für Reinräume
Lieferant: VWR Collection
129-0147EA 552 EUR
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Wischmopps für Reinräume
Mopps
Wischmopps aus 100 % Polyester. Doppelt durchsichtiger Polybeutel für den Einsatz in Reinräumen. Gute chemische Absorption. Ideal zum Auftragen von Reinigungslösungen auf Böden in kritischen Umgebungen.
  • Steriler Fransenwischmopp, 129-0148, mit Sterilitätsgrad 10⁻⁶
  • Gerippter Fransenwischmopp mit hervorragender Absorption von Chemikalien
Zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 10, ISO 4, M2.5 und darunter geeignet.