T-Mop™-Überzüge für Reinraum-Mopps
Lieferant: MICRONOVA
QDT-10 QDT-18 T2-14 T2-18 T6-10 T6-14 T6-18 QDST-10 QDST-14 QDST-18 T6-14IR T6-18IR QDT-14 TAA-18 TAA-14 T612-18 T612-14 T1112-14 T612-18IR TAA12-14 TAA12-18 TAA-18IR T612-14IR T20-14 TMC6-14 QPT-18 QPT-14
129-0539EA 238 EUR
129-0539 129-0541 129-0556 129-0557 129-0558 129-0559 141-0877 MICRQDST-10 129-0627 129-0628 141-0876 141-0878 129-0281 141-0880 141-0879 129-0649 129-0647 MICRT1112-14 MICRT612-18IR MICRTAA12-14 MICRTAA12-18 MICRTAA-18IR MICRT612-14IR MICRT20-14 MICRTMC6-14 MICRQPT-18 MICRQPT-14
T-Mop™-Überzüge für Reinraum-Mopps
Mopps
Eine Auswahl runder T-Mopp-Bezüge mit Schnappverschlüssen, die sich leicht an Wändern herabrollen lassen und auch schlecht erreichbare Ecken, enge Zwischenräume und unter Ausrüstungsgegenständen reinigen. In verschiedenen Textilien für unterschiedliche Reinigungsanwendungen erhältlich.
  • Flache, runde Schwämme mit Überzug
  • Ideal für alle Raumoberflächen und Gehäuse
  • Sehr gut geeignet für schlecht erreichbare Ecken, enge Zwischenräume und unter Ausrüstungsgegenständen
  • Beständig gegen starke Desinfektionsmittel
  • Autoklavierbar
Auswahl an Textilien beinhaltet:
NovaPoly™ - 100% glatt gestricktes Polyester bietet eine hervorragende Verteilung des Desinfektionsmittels
PolySorb™ - 100% strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Verteilung des Desinfektionsmittels
MegaTex™ - 100% ungewebtes Polyamid ist saugfähig mit einer leicht rauhen Oberfläche
Mikrofaser - 80% Polyester, 20% Polyamid ist sehr saugfähig und effektiv bei nassem und trockenem Wischen
PolyMesh™ - 100% Polyester mit einer Lage aus Gittergewebe bietet eine leicht schrubbende Wirkung
NovaLite™ - saugstarkes, synthetisches Chamois hinterlässt eine feine und saubere Oberfläche
Die T-Mop™-Überzüge für Reinraum-Mopps passen auf den 180° drehbaren T-Mop™-Adapter. Optionale erhältliche dickere Schaumschicht, um mehr Desinfektionsmittel aufnehmen zu können und das Auswringen zu erleichtern. TMC6-14 ist ein elastischer, einlagiger Überzug; eine günstige Option für kleinere Flächen
NovaPoly™ slipcover: 100% polyester. Can be used with strong disinfectants. Autoclavable.
MicroFiber slipcover: 80% polyester, 20% polyamide. 400% absorbency. Can be used with strong disinfectants. Autoclavable.
MegaTex T Mops™: Non-woven. Polyamide textured thermo bonded surface. Can be used with strong disinfectants. Autoclavable.
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden. Zusätzliche, universelle Grifflängen finden Sie unter den universellen Mopp-Griffstangen von Micronova.