Mopps, MegaSwat™
Lieferant: MICRONOVA
MS6-16NS MS6-8 MS6-8IR MSAA-16NS MS6-16NSIR MS1111-16 MS6-8NSIR MS6-18NSIR MS6-18NS
129-0518EA 21.8 EUR
129-0518 129-0614 129-1083 MICRMSAA-16NS MICRMS6-16NSIR MICRMS1111-16 MICRMS6-8NSIR MICRMS6-18NSIR MICRMS6-18NS
Mopps, MegaSwat™
Mopps
Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.
  • Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
  • MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und  autoklaviert werden
  • Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.