Mopps, PolyGen™
Lieferant: MICRONOVA
PG9-12 PG9-12IR
129-0167EA 102 EUR
129-0167 129-0520
Mopps, PolyGen™
Mopps
Fusselarmer Fransen-Mopp hervorragend geeignet für pharmazeutische und die Biotechnologie-Industrie. Der Mopp wird direkt mit dem Fiberglas/PP-Stiel oder mit dem Adapter an dem Universalstiel befestigt.
  • Der Mopp kann eingesetzt werden, bis ein trockenes Ergebnis erzielt wird, kann aber auch mit Desinfektionsmitteln verwendet werden, die längere Abtrocknungszeiten benötigen
  • Spezielle Webverfahren stellen sicher, dass keine unbehandelten Enden entstehen, um die Partikelbelastung niedrig zu halten
  • Wiederverwendbar, waschbar und autoklavierbar
Bestellinformation: Mopp und Stiel müssen separat bestellt werden.