Mopp-Überzüge, TechniCloth®
Lieferant: Texwipe
TX627C TX630
115-0480EA 154 EUR
115-0480 TEXWTX630
Mopp-Überzüge, TechniCloth®
Mopps
Wasserstrahlverfestigte Mopp-Überzüge aus Polyester/Cellulose.
  • Hergestellt ohne chemische Bindemittel oder Zusatzstoffe
  • Chemikalienbeständig, beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen