Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 1, Klasse AS, teilweiser Ablauf
Lieferant: Brand
27721 27722 27724 27725 27727 27731 27729
612-2720EA 9.8 EUR
612-2720 612-2721 612-2722 612-3662 612-2723 612-2725 612-2724
Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 1, Klasse AS, teilweiser Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf (TD, Ex); Typ 1: 0-Punkt oben
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich
  • Gekennzeichnete Pipetten (*) mit Wattestopfende
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±10 mm, außer für 25-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm.
Standards: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.