VWR®, Pasteur-Pipetten
Lieferant: VWR
VWR®
612-3860EA 39.6 EUR
612-3860 VWRU14672-200 612-3850 612-3861 VWRU14672-608 612-3849 VWRU14672-380 612-1799 612-1701 612-1702 612-1798
VWR®, Pasteur-Pipetten
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
Kalknatronglas, Einmalgebrauch.
  • Unsteril
  • Gleichmäßigkeit bei der Produktion durch automatisierten Herstellungsprozess
  • Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen
  • Außendurchmesser oberer Körper: 7,1 mm, Wandstärke: 0,53 mm, Außen-Ø Düse: 1,50 mm