Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
2600145 2600155 2600119 2600135 2600111 2600151 2600120 2600190 2600171 2600195 2600181 2655111 2655120 2655151 2655181 2600131 2600216 2655171 2600160 2655135
612-1732EA 56.63 EUR
612-1732 612-1735 612-1740 612-1744 612-1746 612-1755 612-1762 612-1774 612-1776 612-5473 612-5472 612-5474 612-5475 RATI2655151 RATI2655181 RATI2600131 RATI2600216 RATI2655171 612-5471 RATI2655135
Pasteur-Pipetten
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
PE, Einweg
  • Weiche, elastische Kolben
  • Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
  • Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt