Pipettierhelfer, macro
Lieferant: Brand
26200 26201 26202 26203
612-1900EA 63.6 EUR
612-1900 612-1935 612-1932 612-1933
Pipettierhelfer, macro
Pipetten Pipettierhelfer
Macro-Pipettierhelfer für alle Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.
  • Konischer Silikonadapter bietet sicheren Halt bei unterschiedlichen Durchmessern
  • Ventilsystem ermöglicht einfaches Zusammendrücken des neu konzipierten Saugbalgs
  • Federgelagerter Hebel ermöglicht feinfühlige Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten
  • Meniskus lässt sich einfach einstellen
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)
Jeder Pipettierhelfer wird mit einem 3-μm-Ersatzmembranfilter geliefert.