Pipettierhelfer, pipetus®-standard
Lieferant: HIRSCHMANN
9903000 9904000 9905000 9906000 9904010 9903010
612-2602EA 286 EUR
612-2602 612-2603 HIRS9905000 HIRS9906000 HIRS9904010 HIRS9903010
Pipettierhelfer, pipetus®-standard
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für alle Pipetten zwischen 0,1 und 100 ml.
  • Optimale Sicherheit und hoher Bedienkomfort
  • Trennbarkeit von Hand- und Pumpenteil für eine leichtere und komfortablere Bedienung der Pipettierhilfe
  • Abnehmbares, autoklavierbares Handteil mit 2 Knöpfen zum Befüllen und Entleeren
Diese elektrisch betriebene Pipettierhilfe verfügt über einen integrierten hydrophoben Filter (für höhere Sicherheit). Ein Sicherheitsventil verhindert das Eindringen gefährlicher Flüssigkeiten in das Gerät (kontaminiert oder radioaktiv).
Bestellinformation: The complete standard pipetus® is supplied with an electric pump, two filters and a safety valve.