Sterilisierboxen für Pipetten
Lieferant: GLW
A20 A40 S20 S40 A30 A45 S30 S45
612-2085EA 39 EUR
612-2085 612-2086 612-2087 612-2088 612-2089 612-2090 612-2091 612-2092
Sterilisierboxen für Pipetten
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
GLW Pipettenboxen sind aus Aluminium gefertigt. Durch die quadratische Form bleibt die Box beim Arbeiten an ihrem Platz und rollt nicht weg, wie dies bei runden Behältern der Fall ist. Die Box ist in vier verschiedenen Größen erhältlich.
  • Autoklavierbar bis +121 °C; können Temperaturen bis +250 °C widerstehen
  • “Economy”-Büchsen: ohne Silikonbeschichtung
  • “Premium”-Büchsen: vollständige Silikonbeschichtung in Boden und Deckel
  • B×T (mm): 68×68
W×D (mm): 68×68