Demeter-Pipetten
Lieferant: HIRSCHMANN
1500137 1500144
612-1032EA 13.2 EUR
612-1032 612-4803
Demeter-Pipetten
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Blaue Graduierung
  • Verdünnungspipetten, mit zwei Marken bei 1 und 1,1 ml oder vier Marken bei 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Länge: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Standards: DIN 12 838 und DIN 12 839