VWR®, Pipettenspitzen, Universal
Lieferant: VWR Collection
612-5755EA 18.4 EUR
612-5755 612-6786
VWR®, Pipettenspitzen, Universal
Pipettenspitzen
PP, autoklavierbar.
  • Ohne Schmierstoffe hergestellt
  • Kadmiumfreie Farbpigmente
  • Umweltfreundliches Verpackungssystem
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)