Pipettenspitzen, Maxymum Recovery™, Axygen®
Lieferant: Corning
T-1000-C-L T-1000-C-L-R T-1000-C-LRS T-200-C-L T-200-C-L-R T-200-C-LSTK T-300-L T-300-L-R T-300-L-R-S T-300-L-STK T-300-L-STKS T-350-C-L T-350-C-L-R T-350-C-L-RS T-400-L T-400-L-R T-400-L-R-S TR-222-C-L TR-222-C-L-R TR-222-C-LRS TR-222-CL-STK TR-333-CLSTK TXL-10-L TXL-10-L-R TXL-10-L-R-S T-200-C-L-RS
613-0457EA 36.3 EUR
613-0457 613-0458 613-0459 613-0443 613-0444 613-0446 613-0436 613-0437 613-0438 613-0439 613-1308 613-0454 613-0455 613-0456 613-0440 613-0441 613-0442 613-0447 613-0448 613-0449 613-0450 613-0453 732-7512 732-7513 732-0864 613-0665
Pipettenspitzen, Maxymum Recovery™, Axygen®
Pipettenspitzen
PP, transparent.
  • Extra glatte Oberfläche, um ein Anhaften von Flüssigkeit zu verhindern
  • Bequemes Befestigen und Auswerfen der Spitzen durch nachgiebige Wandung und interne Dichtungsringe
  • Zertifiziert als frei von RNase, DNase und Endotoxinen
Bestellinformation: Lose, in Racks oder in Stapelracks sowie steril oder unsteril erhältlich.