Pipettenspitzen, Finntip™ Flex
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 71.8 EUR
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Pipettenspitzen, Finntip™ Flex
Pipettenspitzen
Die neue Generation von Spitzen bietet hohe Flexibilität.
  • Aus hochwertigem PP, autoklavierbar
  • Ergonomische Spitzen mit dünner Wand – geringerer Kraftaufwand beim Anbringen und Abwerfen der Spitzen
  • Rutschfestes Rack mit Scharnierdeckel
  • Benutzerfreundliches Reloadsystem
Verpackung: Lose, in Racks, als Starter-Kit (1 Rack mit 96 Spitzen + 16 oder 20 Reloads mit je 96 Spitzen) oder als Nachfüllpackung (16 oder 20 Reloads à 96).
10 ml Spitzen: Nur lose erhältlich.