Pipettenspitzen, epT.I.P.S.® Standard
Lieferant: EPPENDORF
0030000.870 0030000.897 0030000.919
613-3503EA 44 EUR
613-3503 613-3504 613-3505
Pipettenspitzen, epT.I.P.S.® Standard
Pipettenspitzen
Diese Spitzen weisen eine ergonomisch optimierte Aufsatzgeometrie auf, die für eine verbesserte Spitzenabdichtung sorgt.
  • Hochwertige Spitzen in wiederverschließbaren Beuteln
  • Ergonomisches Design
  • Aufsatz mit weicher, flexibler Spitze für eine bessere Abdichtung der Pipettenspitze
epT.I.P.S., in combination with adequate pipettes, are intended for dispensing liquids in the volume range of 0,1 µl to 10 ml.
In vivo applications (applications in or on the human body) are not allowed. epT.I.P.S. and the appropriate pipettes only must be used by correspondingly trained specialists.
The user must have read thoroughly the operating instructions of the pipette and the instructions for use of the epT.I.P.S. and must have made himself familiar with the functioning of the pipette with the pipette tips.
Verpackung: Lose verpackt in wiederverschließbaren Beuteln.