VWR®, Dispenser-Spitzen, klassisch
Lieferant: VWR
VWR®
613-1005EA 69.8 EUR
613-1005 613-1004 613-1015 613-1007 613-1006 613-1009 613-1008 613-1010 613-1012 613-1001 613-1000 613-1011 613-1003 613-1014 613-1002 613-1013
VWR®, Dispenser-Spitzen, klassisch
Pipettenspitzen
Bei Anwendung der Direktverdrängungs-Methode eignen sich diese Spitzen gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten, da die Flüssigkeit niemals mit dem Instrument in Kontakt kommt und eine Kontamination somit vermieden wird.
  • Kompatibel mit: VWR Stepper und Stepper Pro, Ritter® Ripette® und Ripette® pro, Brand® HandyStep® und HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® und Easystep (* ohne automatische Spitzenerkennung)
  • Nachhaltiges Design auf der Grundlage von unbehandeltem Harz
  • Acht unterschiedliche Spitzengrößen von 0,05 bis 50 ml
  • Sterile Spitzen sind garantiert frei von DNA, DNase, RNase, ATP und Pyrogenen
ANMERKUNG: Für die 25 ml- und 50 ml-Spitzen ist ein Adapter erforderlich, der separat zu bestellen ist. Bei Verwendung der 0,05-ml-Tips muss darauf geachtet werden, dass eine manuelle 10-μl-Pipettenspitze aufgesteckt wird.