Roboterspitzen für Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
923-262 921-262 921-261 921-021 923-261 923-021 920-262 920-261 920-021
737-2002EA 130 EUR
737-2002 737-2000 736-0102 736-0023 737-2001 736-0024 613-1865 613-1885 613-1886
Roboterspitzen für Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Pipettenspitzen
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
  • PP, transparent
  • Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
  • Spitzen mit ART® Filter: beseitigen jegliches Risiko von Kreuzkontamination zwischen Proben; für Anwendungen mit DNA, RNA sowie radioaktiven und infektiösen Proben entwickelt
  • Sterile Spitzen: Gammasterilisiert
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)