Axygen® Automationsspitzen für PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Lieferant: Corning
ZT-100-R ZT-100-R-S ZT-200-R ZT-200-R-S ZT-205-WB-LR ZT-205-WB-R ZT-205-WBRS ZT-50-R ZTF-100-R-S ZT-50-R-S ZTF-200-R-S ZTF-50-R-S ZT-205-WB-R-S
613-1666EA 386 EUR
613-1666 613-1667 613-1668 613-1669 613-1900 613-1670 613-1671 613-1905 613-1672 613-1906 613-1673 732-1555 AXYGZT-205-WB-R-S
Axygen® Automationsspitzen für PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Pipettenspitzen
PP, transparent
  • Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
  • Filterspitzen: PE-Filter zur Vermeidung einer Verunreinigung der Pipette
  • Frei von RNase, DNase und Pyrogen
Verfügbare Optionen: - Mit oder ohne aerosolbeständigen Filtern
- Unsteril oder steril
- Standard oder Axygen® Maxymum Recovery® Oberfläche