TLC-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte und chemisch modifizierte Schichten, mit Aluminium hinterlegt
Lieferant: Merck
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 47.4 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
TLC-Platten, Kieselgel 60, unmodifizierte und chemisch modifizierte Schichten, mit Aluminium hinterlegt
TLC-Platten
TLC-Platten, unmodifiziertes Kieselgel 60Für diese Merck Platten wird Kieselgel 60 mit einem einzigartigen Polymerbinder verwendet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, harte und somit gegen Risse und Absplittern widerstandsfähige Oberfläche. Die glatte und extrem dichte Plattenbeschichtung gewährleistet schmale Banden und maximale Trennungseffizienz bei geringem Hintergrundrauschen. Schichtdicke 200 µm und Partikelgröße von 10 bis 12 µm. Die flexiblen Aluminiumplatten können problemlos auf individuelle Trennungsanforderungen zugeschnitten werden. Zwei anorganische Fluoreszenzindikatoren zur UV-Erkennung von farblosen Substanzen. Proben, die kurzwelliges UV-Licht bei 254 nm absorbieren, werden durch Fluoreszenz-Löschung erkannt.
HPTLC-Platten, KonzentrationszoneDie Platten sind mit zwei Kieselgelen mit unterschiedlichen Adsorptionseigenschaften beschichtet: Ein großporiges, inertes Konzentrationsadsorptionsmittel, auf das die Proben aufgetragen werden sowie eine spezielle Trennschicht für die eigentliche Trennung. Unabhängig von Form, Größe oder Lage der Spots konzentriert sich die Probe immer innerhalb von Sekunden als schmale Bande an der Schnittstelle der beiden Adsorptionsmittel, wo die Trennung startet. Schnelle und einfache Probenapplikation. Inklusive einer Aufreinigungs- und Konzentrationsphase. Bessere Auflösung durch scharfe Banden.
TLC-Platten, modifiziertes Kieselgel 60Schichten aus modifiziertem Kieselgel (Schichtdicke 200 µm) eignen sich gut für viele Trennungsaufgaben, die nicht zufriedenstellend mit unmodifizierten Kieselgelen durchgeführt werden können. Die Ergebnisse sind weniger abhängig von der Luftfeuchtigkeit. Erlaubt den Einsatz wässriger Lösemittelsysteme. RP-modifiziertes Kieselgel stellt eine leichte Korrelation mit HPLC bereit. Keine katalytische Wirkung bei instabilen Substanzen (oxidativer Abbau).
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.